Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ SCX-10
Utilice estas columnas de intercambio de cationes fuertes para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAb) y variantes asociadas.
Marca: Thermo Scientific™ 082674
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAb) y variantes asociadas. La exclusiva resina pelicular no porosa proporciona la capacidad de resolución necesaria para separar variantes de mAb que varían en un solo residuo cargado. Una capa hidrófila rodea los gránulos poliméricos y elimina las interacciones hidrófobas con la resina, lo que da lugar a picos muy eficientes. Su superficie de intercambio catiónico injertada patentada proporciona control de la selectividad de pH para separaciones de alta resolución.
Rendimiento superior para análisis de variantes de mAb- Resolución excepcionalmente alta de variantes de mAb
- Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de mAb
- Sistema ideal para estudios de estabilidad, desarrollo de métodos terapéuticos con mAb y cribado de alto rendimiento
- Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote incomparable elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de calidad
- Cumple los requisitos normativos de la caracterización biofarmacéutica
- Disponible en tamaños de partículas de 3, 5 y 10 μm en formato estándar y de UHPLC
- Las columnas de partículas de pequeño tamaño proporcionan la misma resolución que las columnas de 10 μm, pero con un tiempo de análisis significativamente más rápido
Especificaciones
Columna de análisis | |
2 mL/min | |
7000 psi (480 bar) | |
De 2 a 12 | |
Ambiente a 60 °C | |
MAbPac | |
Intercambio iónico | |
Columna de análisis |
4,6 mm | |
50 mm | |
5 μm | |
No poroso | |
Sulfonato | |
Polímero esférico, no poroso | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.