Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M610 con Bluetooth y paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation
Disponga de la durabilidad que su trabajo exige. Saque más partido a su impresora con funciones mejoradas como resistencia a golpes de grado militar, temperaturas de funcionamiento por debajo del punto de congelación y el rango más amplio de opciones de entrada de datos.
919.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Printer |
---|---|
Color | Yellow, Gray |
Tipo de pantalla | Backlit Graphic Color LCD |
Para utilizar con (equipo) | Brady Labels |
Material | Plastic |
Código de producto | Marca | Keyboard Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Keyboard Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17815235
|
Brady™
317809 |
QWERTZ |
919.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17815265
|
Brady™
317800 |
AZERTY |
919.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17835235
|
Brady™
317802 |
CYRILLIC |
919.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Diseñe e imprima etiquetas con un teclado, una aplicación móvil o un software de escritorio
- Trabaje más con una batería Li-ION de 3ª generación mejorada e imprima hasta 4500 etiquetas con una carga completa
- Permanezca conectado allí donde trabaje gracias a la tecnología Bluetooth mejorada
- Importe y exporte fácilmente archivos de etiquetas, listas y gráficos a la impresora a través del puerto USB 2.0 (Tipo A y B) o una unidad flash USB
- Imprima etiquetas a una velocidad de 50,80 mm por segundo
- Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 1,80 m
- Utilice la impresora a temperaturas de -18° a 46°C
- Esta impresora se entrega con el paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation, que le permite empezar a diseñar de inmediato etiquetas profesionales
Especificaciones
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD | |
Plastic | |
4.19 in. | |
106.42 mm | |
12.93 in. | |
Monocolor | |
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Product & Wire Identification Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon | |
512 MB RAM, 256 MB Flash | |
50.8 mm/sec. | |
3.1 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 Years | |
110/240 V |
Yellow, Gray | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
4.22 in. | |
107.19 mm | |
328.42 mm | |
71.12 mm | |
Bulgarian, Hungarian, Italian, Norwegian, Dutch, English (US), Romanian, Finnish, French, Slovenian, Spanish, Croatian, Swedish, Turkish, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German | |
M610 | |
300 dpi | |
1.41 kg | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification | |
AC Adaptor, Rechargeable Battery |