Learn More
Alla France™ Hidrómetro M50
El hidrómetro Alla France™ M50 está diseñado para medir la densidad relativa de un líquido.
Marca: Alla France™ 3500MC105/20/M-qp
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Temperatura de calibraciónción 20 °C
- Uso general
Especificaciones
Hidrómetro | |
0.001 g/mL | |
270 mm |
±0,001 | |
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 | |
De 1,05 a 1,10 g/ml |