Learn More
Tango™ Células M1-bla U2OS
Las células Tango™ M1-bla U2OS contienen el receptor muscarínico M1 (CHRM1) humano.
Marca: Tango™ K1861
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Número de referencia: NM_000738
- Cola citoplasmática: Cola nativa
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Las células Tango™ M1-bla U2OS contienen el receptor muscarínico M1 (CHRM1) humano ligado a un sitio de proteasa TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea de células parentales Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea de células parentales expresa de manera estable una proteína de fusión de beta-arrestina/proteasa TEV y el gen indicador de beta-lactamasa bajo el control de un elemento de respuesta UAS. Las células Tango™ M1-bla U2OS han sido validadas funcionalmente para las concentraciones del factor Z’ y CE50 de oxotremorina M. Además, las células Tango™ M1-bla U2OS han sido probadas para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
GPCR | |
Células en proceso de división |
Fluorescente | |
8 x 106 células |