Learn More
Lysozyme Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2G5A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66456-1-IG-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16818355
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Lysozyme is synthesized predomitly in reactive histiocytes rather than in resting, unstimulated phagocytes.
Especificaciones
Especificaciones
Lysozyme
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P17897, P61626, Q05820
LYZ, Lyz1, Lyz2
Lysozyme Fusion Protein Ag6917
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human, Porcine
Antibody
IgG2a
Western Blot
2G5A8
Unconjugated
LYZ
1,4 beta N acetylmuramidase C, lysozyme, lysozyme (renal amyloidosis), Lysozyme C, LYZ, LZM
Mouse
Protein A
RUO
100157211, 17110, 25211, 4069
-20°C