Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix E, 50 mL Tubes
BigPrep™ Lysing Matrix E contains ceramic spheres, silica spheres and glass beads for grinding soil, feces, sludge and other environmental samples.
Marca: MP Biomedicals™ 116954050
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado E contienen esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y gránulos de vidrio de 4 mm. Se utilizan con instrumentos FastPrep o cualquier batidor para lisar y moler muestras ambientales para la extracción de ácidos nucleicos. La matriz de lisafo E también es eficaz en la lisis de muestras mixtas, como tejido con infección microbiana para la extracción de ARN de tumores y otros tejidos difíciles.
- Tamaño del tubo: 50 mL
- Tipos de muestras: Tierra, heces, sedimentos, aguas residuales, lodos, compost, rizosfera
- Composición de la matriz: Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y veinticinco gránulos de vidrio de 4 mm
Especificaciones
Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm | |
Suelo, Medioambiente, Deposiciones | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado E | |
Sin ARNasa |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
50 tubos de 50 mL | |
Hasta 7 g por preparación |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.