Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix B, 96-well Rack
Lysing Matrix B, 96-tube Rack is pre-filled with 0.1 mm silica spheres and used to lyse bacteria and spores.
Marca: MP Biomedicals™ 116981010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La gradilla de 96 tubos de la matriz de lisado B incluye un tubo con un grupo de tiras de racimo de 1,2 ml y tapones precargados con esferas de sílice de 0,1 mm. Se usa con un instrumento FastPrep-96 o un batidor de gránulos similar.
- Tamaño de tubo: Gradilla de 96 tubos
- Tipos de muestra: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
- Composición de la matriz: Esferas de sílice de 0,1 mm
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal | |
FastPrep-96 o un batidor de gránulos similar | |
Conjuntos de tapón y tubo con un grupo de tiras de racimo de 1,2 ml | |
10 paq. | |
Menos de 80 mg por preparación |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Matriz de lisis B | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.