Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis B, tubos de 2 ml
Contiene esferas de sílice de 0,1 mm. Se utiliza principalmente para la lisis de bacterias grampositivas y gramnegativas, y también altera tejido fúngico y esporas. La matriz de lisis B también se puede utilizar como aditivo para interrupciones por ultrasonidos.
Marca: MP Biomedicals™ 116911500
Additional Details : Peso : 5.00000kg
Description
Los tubos de la matriz de lisado B contienen esferas de sílice de 0,1 mm y se utilizan con instrumentos FastPrep o con batidores de gránulos para lisar bacterias, tejidos fúngicos y esporas.
- Tamaño del tubo: 2 mL
- Tipos de muestras: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
- Material de gránulos: Esferas de sílice de 0,1 mm
Specifications
Esferas de sílice | |
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis B | |
Sin ARNasa |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
500 tubos de 2 mL |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.