Learn More
LY6G6F Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25872-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16824435
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
May play a role in the downstream signal transduction pathways involving GRB2 and GRB7.
Especificaciones
Especificaciones
LY6G6F
Polyclonal
Unconjugated
LY6G6F
C6orf21, G6f, LY6G6D, LY6G6F, NG32
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
259215
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5SQ64
LY6G6F
LY6G6F Fusion Protein Ag22467