Learn More
Ly-6G Rat, FITC, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB56-F-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902218
  • 250.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Ly-6G
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
Protein A/G Purified
RUO
546644
IgG2a κ
Flow Cytometry
1A8
FITC
XP_006521677
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.