Learn More
Nitrato de lutecio (III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11302518 1 g 1 g
11312518 5 g 5 g
11420470 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11302518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014568.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360.98 g/mol
Lutetium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors and in lasers. It finds application as a catalyst in petroleum cracking and to prepare laser crystal. Further, it is used in hydrogenation, alkylation and polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100641-16-5
Fórmula molecular LuN3O9
Peso molecular (g/mol) 360.98
Número MDL MFCD00150421
Clave InChI APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 16212852
SMILES [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) nitrate hydrate
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Lu(NO3)3·xH2O
Número UN UN1477
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in strong mineral acids.
Nombre IUPAC lutetium(3+) trinitrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.98 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic