Learn More
Luteinizing Hormone / LHCGR Mouse, Clone: LHCGR/1417, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3973-MSM3-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15900408
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Luteinizing Hormone / LHCGR
Cytoplasmic and Cell Surface
LHCGR/1417
Unconjugated
NP_000224
Mouse
78-85kDa
Protein A/G Purified
RUO
3973
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
LHCGR
Recombinant N-terminal fragment of human LHCGR
HepG2 or Jurkat cells. Ovarian Carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.