Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color Probe qPCR Master Mix, low ROX
Ready-to-use qPCR master mixes with color and premixed UDG optimized for probe detection using standard cycling protocols.
Marca:  Thermo Scientific™ K0344
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13253169
  • 3800.00€ / 5000 reacciones
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes are ready-to-use qPCR master mixes with color and premixed UDG optimized for probe detection using standard cycling protocols.
Las mezclas maestras de sondas para qPCR Thermo Scientific Luminaris Color son soluciones universales listas para su uso optimizadas para RT-qPCR de dos pasos y qPCR. Las mezclas maestras incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente Thermo Scientific, uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dNTP en un tampón PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla, los cebadores y la sonda.
La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, en combinación con un tampón optimizado, garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP y UDG para realizar un control de la contaminación cruzada. Las mezclas maestras de sondas para qPCR Luminaris Color se complementan con un colorante azul inerte y un tampón de muestra amarillo independiente que contiene un colorante amarillo. La mezcla de reacción de qPCR que contiene ambos componentes es verde.
El uso de mezclas maestras de sondas para qPCR Luminaris Color en qPCR garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico. Las formulaciones individuales de mezclas maestras de sondas para qPCR Luminaris Color con ROX en diferentes concentraciones como colorante de referencia pasivo están disponibles para la mayoría de plataformas qPCR.
  • Especificidad: sin dímeros en el cebador
  • Sensibilidad: detecta un número bajo de copias
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
  • Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso.
  • Mezcla maestra azul y tampón de muestra amarillo para facilitar el pipeteo
  • UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
  • Excelente rendimiento de qPCR
  • Versiones con ROX premezclado para diferentes plataformas en tiempo real
  • Protocolos de ciclo estándar
La mezcla maestra de sonda para qPCR con ROX alto Luminaris Color (2X) y la mezcla maestra de sonda para qPCR con ROX bajo Luminaris Color (2X) contienen diferentes cantidades de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real.
Incluye:
  • Las mezclas maestras de sonda para qPCR Luminaris Color incluyen polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR optimizado con un colorante azul
  • 40X tampón de muestra amarillo con colorante amarillo
  • Agua libre de nucleasas
Recomendada para:
Análisis de la expresión génica; validación de ARNip; genotipado; detección de patógenos
Especificaciones
Especificaciones
Contains:
• 4 x 12.5 mL Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG and dNTPs (with dUTP) in an optimized PCR buffer with a blue dye; sufficient for 5000 x 20 μL reactions. The master mix contains low concentration of ROX passive reference dye for specific real-time platforms.
• 1 x 13 mL 40X Yellow Sample Buffer
• 2 x 30 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Sonda de cebado
Alto
ADN polimerasa Taq
Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Mezcla maestra para qPCR
5000 reacciones de 20 μl
2X (mezcla maestra de sonda para qPCR de ROX bajo Luminaris Color), 40X (tampón de muestra amarillo)
ADN, ADNbc
Sonda de color de ROX bajo
Tubo
qPCR
Estándar
Luminaris
5000 reacción de 20 μl
Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip
5.000 reacciones
4 x 12,5 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.