Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HRM qPCR Master Mix
Luminaris Color HRM Master Mix is a convenient ready-to-use master mix designed for accurate detection of DNA sequence variations using High Resolution Melt analysis method.
Marca: Thermo Scientific™ K1032BID
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Description
- Alto rendimiento en la mayoría de instrumentos en tiempo real con capacidades de HRM
- Sistema de doble color para una fácil configuración de la reacción
- Discriminación superior de las cuatro clases de SNP
- Alta sensibilidad: resultados precisos de 30 copias de ADN genómico
- Estabilidad excepcional de la reacción completamente ensamblada: para aplicaciones de alto rendimiento
- Optimizado para el sistema y software en tiempo real PikoReal
Specifications
Contiene: • 10 Mezcla maestra de HRM Luminaris Color de 1,25 ml (2X) que contiene ADN polimerasa Hot Start Taq modificada químicamente, colorante fluorescente EvaGreen™, dNTPs y MgCl2 en un tampón para PCR optimizado con un colorante azul; suficiente para 1250 reacciones de 20 μl • 3 tampón de muestra amarillo 40X de 1,25 ml • 10 x 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacénese a -20 °C. |
|
High | |
Taq DNA Polymerase | |
SNP (desconocidos o numerosos), objetivos epigenéticos | |
qPCR Master Mix | |
2X | |
1250 Reactions |
HRM | |
qPCR | |
Análisis de HRM (fusión de alta resolución), barrido de mutaciones | |
Luminaris | |
250 Reactions | |
2 X |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.