Learn More
Corning™ LSE™ Multiposition Digital Vortexer
Corning™ LSE Multipostion Digital Vortexer is a multipurpose shaker dedicated to a variety of aggressive shaking and mixing applications.
Marca: Corning™ 6710
Detalles adicionales : Peso : 19.00000kg
Descripción
El agitador vorticial digital Corning es un agitador multiusos destinado a varias aplicaciones de agitación y mezcla. Tres plataformas fácilmente extraíbles e intercambiables para acomodar muchos recipientes de muestras diferentes como matraces, frascos, gradillas de tubos, placas, cajas y platos. La plataforma de abrazadera tiene barras de retención accionadas por resorte que se ajustan para poder introducir recipientes de diferentes formas y tamaños. La plataforma para microplacas está diseñada para albergar de forma segura hasta cuatro microplacas. El funcionamiento del agitador vorticial puede temporizarse o ser continuo, mientras que la velocidad es variable. El amplio rango de velocidad permite que el agitador vorticial se utilice para una mezcla suave, así como para una agitación vigorosa. Un potente motor y una superficie químicamente resistente y fácil de limpiar hacen del equipo una elección perfecta que durará años sin dar problemas.
Características y ventajas
- Tres opciones de plataforma versátiles (disponibles por separado)
- Diseño compacto con panel de control de fácil acceso
- Alfombrilla de goma antideslizante para mantener los contenedores en su lugar
- Seguro para uso en salas frías o incubadoras
- Cinco años de garantía
Especificaciones
2 kg | |
230 V | |
Vortexer | |
50/60 Hz | |
7,3 kg | |
Buretas de uso general | |
5 años |
De 100 a 1200 rpm | |
De 4 °C a 65 °C | |
4,4 lb | |
16 lb | |
Requiere una plataforma | |
De 0 a 99 minutos o continuo |