missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ LRPAP1 (Human) Recombinant Protein
Human LRPAP1 full-length ORF (BAG35576.1, 1 a.a. - 357 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | BAG35576.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4043 |
Nombre | low density lipoprotein receptor-related protein associated protein 1 |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16197451
|
Abnova™
H00004043-P01.10ug |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16107461
|
Abnova™
H00004043-P01.25ug |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Sequence: MAPRRVRSFLRGLPALLLLLLFLGPWPAASHGGKYSREKNQPKPSPKRESGEEFRMEKLNQLWEKAQRLHLPPVRLAELHADLKIQERDELAWKKLKLDGLDEDGEKEARLIRNLNVILAKYGLDGKKDARQVTSNSLSGTQEDGLDDPRLEKLWHKAKTSGKFSGEELDKLWREFLHHKEKVHEYNVLLETLSRTEEIHENVISPSDLSDIKGSVLHSRHTELKEKLRSINQGLDRLRRVSHQGYSTEAEFEEPRVIDLWDLAQSANLTDKELEAFREELKHFEAKIEKHKHYQKQLEIAHEKLRHAESVGDGERVSRSREKHALLEGRTKELGYTVKKHLQDLSGRISRARHNEL
Especificaciones
BAG35576.1 | |
low density lipoprotein receptor-related protein associated protein 1 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
A2MRAP, A2RAP, HBP44, MGC138272, MRAP, RAP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
4043 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LRPAP1 | |
GST |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein