Learn More
LRP1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Cell transient overexpression lysate for LRP1
Marca: Abnova H00004035-T01.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
- Low density lipoprotein-related protein 1 (alpha-2-macroglobulin receptor)
- Transfected Cell Line: 293T
- Plasmid: pCMV-LRP1 full-length
- Host: Human
- Theoretical molecular weight: 31.6kDa
- Storage Buffer: 1X Sample Buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Western Blotting
Especificaciones
Western Blot | |
LRP1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
31.6 | |
pCMV-LRP1 full-length | |
100 μL | |
Human |
293T | |
BC045107.1 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-LRP1 antibody (H00004035-B01) by western blotting | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Seguridad y manipulación
- 100UL LRP1 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol