Learn More
Fisherbrand™ Low Nitrogen Content Filter Paper
Used for determination of nitrogen content in steel and iron.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11739935
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Slow filtering paper
  • Used for determination of nitrogen content in steel and iron
Especificaciones
Especificaciones
90 g/m2
Paper
0.16 mm
100 x 100mm
100 mm
DIN 53137
Determination of Nitrogen content in Steel and Iron
Filter Sheet
3.93 in.