Learn More
Lovibond™ Juego de reactivos de nitrógeno total, para pruebas de tubos, intervalo bajo
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
Marca: Lovibond™ 535550
Detalles adicionales : Peso : 2.57400kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Includes: Reactivo de persulfato N total, reactivo A de nitrógeno total, reactivo B de nitrógeno total, tubos LR de hidróxido de nitrógeno total, tubos LR/HR de ácido de nitrógeno total, agua desionizada, 100 ml
Descripción
- Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
- Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Hach™
- Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
- Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
- La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
- “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
- El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental | |
Reactivo de persulfato N total (paquete de 50), reactivo A de nitrógeno total (paquete de 50), reactivo B de nitrógeno total (paquete de 50), tubos LR de hidróxido de nitrógeno total de 50 ct., tubos LR/HR de ácido de nitrógeno total de 50 ct., 100 ml de agua desionizada | |
De 0 a 25 mg/l | |
Conjunto de reactivos de nitrógeno total de intervalo bajo |
Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros, reactor | |
25 | |
Digestión con persulfato |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido comburente Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: disodium disulphite,disodium 4,5-dihydroxynapthalene-2,7-disulphonate, quartz