Learn More
Lovibond™ Juego de reactivos de nitrógeno total, para pruebas de tubos, intervalo alto
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
Marca: Lovibond™ 535560
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Includes: Reactivo de persulfato N total, reactivo A de nitrógeno total, reactivo B de nitrógeno total, tubos HR de hidróxido de nitrógeno total, tubos LR/HR de ácido de nitrógeno total, agua desionizada, 100 ml
Descripción
- Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
- Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Hach™
- Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
- Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
- La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
- “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
- El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental | |
Persulfato reactivo N total (50 por paq.), reactivo A de nitrógeno total (50 por paq.), reactivo B de nitrógeno total (50 por paq.), tubos HR de hidróxido de nitrógeno total de 50 ct., tubos Acid LR/HR de nitrógeno total de 50 ct., 100 ml de agua desionizada | |
De 0 a 150 mg/l | |
Conjunto de reactivos de nitrógeno total de gama alta |
Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros, reactor | |
25 | |
Digestión con persulfato |
Seguridad y manipulación
- 50UNIT VARIO TOTAL NITROGEN HR SET 10-150 MG/L .
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate