Learn More
Lovibond™ Disco comparador de color de agua para el comparador 711 Nesslerizer
Marca: Lovibond™ 284150
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
Disco comparador de color de agua para el comparador 711 Nesslerizer
Especificaciones
Medición del color del agua potable con un patrón de color fácilmente reproducible | |
De 0 a 30 unidades de color | |
Disco Comparator de color de agua |
Comparador 711 Nesslerizer | |
Pt-Co o APHA |