Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Cobre libre/total
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
Marca:  Lovibond™ 147440
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Código de producto. 10245172
  • 84.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes:
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Pastillas de cobre n.º 1 (paquete de 100)
  • Pastillas de cobre n.º 2 (paquete de 100)
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Estuche de transporte
Descripción
Descripción
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Especificaciones
±5%
Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas de cobre n.º 1, pastillas de cobre n.º 2, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte
De 0 a 1 mg/l
Análisis de agua periódico
100
Kit de prueba de cobre libre y total
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • copper No. 2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium thioglycolate trihydride, adipicacid