Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Alcalinidad
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
Marca:  Lovibond™ 147450
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10779535
  • 75.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes:
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Comprimidos Alkacheck (paquete de 100)
  • Celdas de muestra (2)
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Estuche de transporte
Descripción
Descripción
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Especificaciones
±5%
Carcasa aqua comparator™, disco Aqua comparator™, comprimidos alkacheck, celdas de muestra 2 x 13,5 mm, trituradora de comprimidos, instrucciones, estuche de transporte
De 20 a 240 mg/l
Análisis de agua periódico
100
Kit de pruebas de alcalinidad