Learn More
Lovibond™ Paquete de baterías para espectrofotómetro SP600
Paquete de baterías de NiCd externas, de 12 V CC y recargables para espectrofotómetro SP600.
Marca: Lovibond™ 711050
Detalles adicionales : Peso : 7.14000kg
Descripción
- Tipo: Externa de NiCd recargable
- Tensión: 12 VCC
Especificaciones
Paquete de baterías externas | |
Espectrofotómetro SP600 |