Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Color Discs: pH
For testing water with the Aqua Comparator
Marca: Lovibond™ 146100
Detalles adicionales : Peso : 0.02900kg
Descripción
For testing water with the Aqua Comparator
Los discos de repuesto económicos facilitan las pruebas para pH utilizando el cuerpo Aqua Comparator. Solo tiene que introducir el disco en el Comparator y añadir el reactivo correspondiente (disponible por separado).
Especificaciones
Pruebas de agua con Aqua Comparator™ | |
Aqua comparator™ | |
pH de 6,5 a 8,4 | |
Disco de color para pH |