Learn More
Lovibond™ Colorímetro AF710-3
Gradación del color según la escala AOCS-Tintometer™
Marca: Lovibond™ 107103
Detalles adicionales : Peso : 1.85000kg
Descripción
Instrumento visual aprobado por la American Oil Chemists Society (AOCS) para la clasificación del color de aceites y grasas según el método oficial de AOCS Cc 13b-45, el método de Wesson. El color se determina comparando la luz transmitida a través de una columna de aceite con la transmitida a través de una serie de vidrios rojos y amarillos calibrados de acuerdo con la escala de color del AOCS-Tintometer. Los vidrios permiten encontrar una coincidencia de color a partir de la luz que pasa a través del aceite y este color se expresa en unidades de rojo y amarillo.
- Admite tubos de muestras de vidrio de fondo plano especiales especificados en el método oficial de AOCS Cc 13b-45, que están marcados para indicar una columna de aceite de 1,27 cm (0,5 in), 2,54 cm (1 in) y 13,3 cm (5,25 in).
- El soporte para tubos, que impide que la luz entre por los lados de los tubos, alberga dos tubos, uno que contiene la muestra y el otro que permite que una cantidad igual de luz llegue a los vidrios de color
- El campo de visión consta de dos campos circulares que no se superponen, como exige el método AOCS.
- Incluye un juego de vidrios de color AOCS-Tintometer, dos tubos de muestra de vidrio y un filtro de vidrio de color calibrado para pruebas de conformidad regulares
- La escala de color del AOCS-Tintometer es una versión de rojo y amarillo especial de la escala Lovibond RYBN utilizando la escala de rojo de AOCS-Tintometer (que no es lo mismo que la escala de rojo estándar Lovibond)
- Rojo: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 7,6, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 12,0, 16,0, 20,0
- Amarillo: 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 15,0, 20,0, 35,0, 50,0, 70,0
- Principio de medición: visual, en términos de unidades de color AOCS-Tintometer
- Modo: Transmisión
- Intervalo: 0.1-20 rojo, 1-70 amarillo
- Resolución: 0,1 unidades de rojo de AOCS-Tintometer, 1,0 unidades de amarillo de AOCS-Tintometer
- Sistema óptico: Cinco gradillas de nailon relleno de vidrio que contienen una gama graduada de estándares de color AOCS-Tintometer
- Sistema de visualización: completamente ajustable, prismático con filtro azul integral para la estandarización de la luz
- Fuente de luz: 2 x 12 V, lámpara halógena de tungsteno de 20 W
- Iluminante: se aproxima a la luz del día
- Trayectoria óptica: 1,27 cm (0,5 in), 2,54 cm (1 in) y 13,3 cm (5,25 in)
- Paquete de alimentación: 12 VAC, suministro de calibración automática
- Carcasa del instrumento: chapa de acero fabricada con un acabado de pintura resistente y texturizado
- Dimensiones: 100 x 330 x 480 mm (Pr. x An. x Al.)
- Peso: 8,3kg
Compliance
Con marcado CE
Especificaciones
CE | |
12 V | |
23 cm | |
Entre 0,1 y 153 mm | |
18,29 lb | |
12,99 in |
Halógeno de tungsteno | |
9,05 in | |
Acero fabricado texturizado | |
0,1 unidad Lovibond | |
8,3 kg | |
33 cm |