Learn More
Eppendorf™ Locking Clip
Prevent spring action of tip cones with these locking clips
Marca: Eppendorf™ 3122613002
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Accesorio para Eppendorf Xplorer™/Xplorer plus
- Clip de bloqueo
- Disponible para pipetas de 8 y 12 canales
Especificaciones
Clip de bloqueo | |
Prevención de la acción de resorte de los conos de punta | |
Pipeta de 12 canales | |
1 unidad |