Learn More
Shamrock™ Etiqueta de puntos de codificación cromática Litho
Se ofrecen en varios colores y diámetros para adaptarse a sus necesidades. Las etiquetas de puntos de codificación cromática Shamrock™ ofrecen varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: pruebas, médicos o departamentos.
Marca: Shamrock™ SDL-25-14
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Intervalo de temperatura de -20 a +121 °C
- Para autoclave, congelador, refrigerador y estufa
- Marcado universal con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
Especificaciones
Permanente | |
Hoja | |
Etiqueta de puntos de codificación cromática |
Gris | |
Litho | |
6,5 mm |