Learn More
Perclorato de litio trihidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 194722500
Detalles adicionales : CAS : 13453-78-6 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 1481 Chem class : 5.1 Pack group : II
Envase | Frasco de plástico |
---|---|
Cantidad | 250g |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reactivo de oxidaciónIdentificadores de productos químicos
13453-78-6 | |
160.44 | |
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M | |
23708903 | |
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
ClLiO4·3H2O | |
MFCD00149765 | |
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion | |
litio;perclorato;trihidrato |
Especificaciones
Lithium perchlorate trihydrate | |
13453-78-6 | |
95°C | |
250g | |
ClLiO4·3H2O | |
MFCD00149765 | |
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion | |
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M | |
litio;perclorato;trihidrato | |
23708903 | |
Cristales y/o trozos | |
Extra puro | |
0.005% max. | |
Frasco de plástico | |
30ppm max. |
p.a. | |
Blanco | |
6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C) | |
98.5% min. (Argentometry) | |
LiClO4·3H2O | |
15, 5595 | |
Solubility in water: 597g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O | |
160.44 | |
160.44 | |
99% | |
5ppm max. | |
5ppm max. | |
10ppm max. | |
30ppm max. |
Seguridad y manipulación
- Lithium perchlorate trihydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.