Learn More
Nitrato de litio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5g
25g
100g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium nitrate |
Punto de ebullición | 600.0°C |
Color | Negro a azul |
Punto de fusión | 251.0°C |
Cantidad | 25g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% |
Fórmula lineal | LiNO3 |
Índice Merck | 15,5592 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.95 |