Learn More
Lithium Iodide Solution, Ultra-Pure Additive, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
10 x 15 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC , con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
- Aditivos ultrapuros
- Solución de yoduro de litio
- Envase de 15 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium Iodide Solution |
Nombre de nota | Additive Ultra Pure |
Cantidad | 10 x 15 mL |
Grado | Ultrapuro |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Product intended for laboratory use only