Learn More
Lithium Iodide Solution, Ultra-Pure Additive, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-4384787
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
10 x 15 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC , con Hoja de datos de seguridad
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Aditivos ultrapuros
  • Solución de yoduro de litio
  • Envase de 15 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Nombre del producto químico o material Lithium Iodide Solution
Nombre de nota Additive Ultra Pure
Cantidad 15 mL
Grado Ultrapuro
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Product intended for laboratory use only