Learn More
Fluoruro de litio, 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050270
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
lithium(1+) fluoride
[Li+].[F-]
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
lithium(1+) fluoride
[Li+].[F-]
Used in the preparation of hypersensitive thermoluminescent materials, dosimeters and in the room-temperature oxidation of noble metals using fluorine in anhydrous HF. It is mainly used as a component of molten salts. Lithium fluoride forms the basic constituent of the preferred fluoride salt mixture used in liquid-fluoride nuclear reactors. Lithium fluoride is widely used in PLED and OLED as a coupling layer to enhance electron injection. LiF crystals are transparent to short wavelength ultraviolet radiation, more so than any other material. LiF is therefore used in specialized UV optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1680°C
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Punto de fusión 845°C
Color Blanco
Forma física Masa/polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiF
Número UN UN3288
Índice Merck 14,5531
Información de solubilidad Soluble in 0.29g/100 mL (20°C) and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.94
Porcentaje de pureza 99.85%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.3915
Densidad 2.635 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.