Learn More
Fluoruro de litio, 97 %, para análisis, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100g
500g
2.5kg
Envase:
Frasco de plástico
7789-24-4
FLi
25.93
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
litio;fluoruro
[Li+].[F-]
7789-24-4
FLi
25.93
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
litio;fluoruro
[Li+].[F-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Punto de ebullición 1681.0°C
Color Blanco
Punto de fusión 845.0°C
Cantidad 500g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Fórmula lineal LiF
Fieser 01,933
Índice Merck 15,5587
Información de solubilidad Solubility in water: 0.29g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.93
Forma física Polvo
Porcentaje de pureza 97%
Grado Análisis
Hierro (Fe) 0.03% max.
Pérdida por secado 0.4% (200°C) (typical)
Magnesio (Mg) 0.02% max.
Envase Frasco de plástico
Fosfato 0.04% max
Potasio (K) 0.07% max.
Sodio (Na) 0.4% max.
Solubilidad Solubility in water: 0.29 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids, insoluble in alcohol
Gravedad específica 2.63
Sulfato 1% max
Análisis de trazas Trace analysis are typical values
Calcio (Ca) 0.08% max.
Carbonato 1.0% max.
Cloruro 0.07% max
Cloro (Cl) 0.07% max.
Densidad 2.6300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.