Learn More
Bromuro de litio, gránulos blancos, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
96.90€ - 618.00€
CAS | 7550-35-8 |
---|---|
Fórmula molecular | BrLi |
Peso molecular (g/mol) | 86.844 |
Número MDL | MFCD00011077 |
Clave InChI | AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide |
PubChem CID | 82050 |
ChEBI | CHEBI:63042 |
Nombre IUPAC | litio;bromuro |
SMILES | [Li+].[Br-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11332488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014537.06 |
5 g |
96.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11322488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014537.14 |
25 g |
365.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11342488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014537.22 |
100 g |
618.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lithium bromide is used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins and as electrolyte component in lithium battery. Used as brazing and welding flux. Lithium bromide is used as catalyst for the condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds in the absence of solvent, operating medium for air-conditioning and industrial drying system. Also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It also plays an important role in the synthesis of dihydropyrimidinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7550-35-8 | |
86.844 | |
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M | |
82050 | |
litio;bromuro |
BrLi | |
MFCD00011077 | |
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide | |
CHEBI:63042 | |
[Li+].[Br-] |
Especificaciones
1265°C | |
550°C | |
Blanco | |
99.998% (Metals basis) | |
MFCD00011077 | |
Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine. | |
[Li+].[Br-] | |
86.844 | |
CHEBI:63042 | |
Hygroscopic |
Lithium bromide | |
7550-35-8 | |
Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón | |
BrLi | |
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide | |
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M | |
litio;bromuro | |
82050 | |
86.85 | |
3.464 |
Seguridad y manipulación
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente la zona con agua abundante y acudir a un médico.Utilizar ropa de protección y guantes adecuados.Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
P261-P264b-P270-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-439-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5755000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo nitrógeno
RUO – Research Use Only