Learn More
Bromuro de litio, gránulos blancos, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332488 5 g 5 g
11322488 25 g 25 g
11342488 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014537.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.844 g/mol
Lithium bromide is used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins and as electrolyte component in lithium battery. Used as brazing and welding flux. Lithium bromide is used as catalyst for the condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds in the absence of solvent, operating medium for air-conditioning and industrial drying system. Also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It also plays an important role in the synthesis of dihydropyrimidinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-35-8
Fórmula molecular BrLi
Peso molecular (g/mol) 86.844
Número MDL MFCD00011077
Clave InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nombre IUPAC litio; bromuro
SMILES [Li+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1265°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide
Punto de fusión 550°C
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metals basis)
Información de solubilidad Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.85
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.464
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bromide, ultra dry
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium bromide