Learn More
Azida de litio, puro, solución al 20 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-215412
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
19597-69-4
LiN3
MFCD00041956
19597-69-4
LiN3
MFCD00041956
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, para transferencia de azidation/diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium azide
Color Incolora
Nombre de nota 20% Solution in Water
Fórmula lineal LiN3
Densidad 1.0880g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 48.96
Porcentaje de pureza 17 to 23%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium azide, 20% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.