Learn More
Acetato de litio dihidrato, 98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
54.40€ - 167.00€
CAS | 6108-17-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3LiO2·2H2O |
Peso molecular (g/mol) | 102.02 |
Clave InChI | IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate |
PubChem CID | 23666338 |
Nombre IUPAC | litio;acetato;dihidrato |
SMILES | [Li+].CC(=O)[O-].O.O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15157442
|
Thermo Scientific Acros
447712500 |
250 g | Frasco de plástico |
54.40€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15137442
|
Thermo Scientific Acros
447710010 |
1 kg | Frasco de plástico |
167.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6108-17-4 | |
102.02 | |
lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate | |
litio;acetato;dihidrato |
C2H3LiO2·2H2O | |
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M | |
23666338 | |
[Li+].CC(=O)[O-].O.O |
Especificaciones
Lithium Acetate Dihydrate | |
6108-17-4 | |
C2H3LiO2·2H2O | |
15,5577 | |
Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, 215g/L ethanol | |
[Li+].CC(=O)[O-].O.O | |
102.02 | |
102.02 | |
Analítica |
56.0°C to 58.0°C | |
98% | |
CH3CO2Li·2H2O | |
lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate | |
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M | |
litio;acetato;dihidrato | |
23666338 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Lithium acetate dihydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2