Learn More
Acetato de litio dihidrato, 98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15137442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15137442 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15157442 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15137442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447710010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6108-17-4
Fórmula molecular C2H3LiO2·2H2O
Peso molecular (g/mol) 102.02
Clave InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
Nombre IUPAC litio; acetato; dihidrato
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium acetate dihydrate
Punto de fusión 56.0°C to 58.0°C
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3CO2Li·2H2O
Índice Merck 15,5577
Información de solubilidad Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, 215g/L ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.02
Porcentaje de pureza 98%
Grado Analítica