Learn More
Aceite de linaza, puro, crudo, ≈ d = 0,93
Catalog Number 10437070
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
8001-26-1
131507
8001-26-1
131507
Punto de fusión -23.9°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 315.6°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linseed oil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.