Learn More
Invitrogen™ Human LIN28A Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1012
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15285009
  • en la oferta / 50 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Lin28 Synthetic Peptide, PEP-1012, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids near the carboxy terminus of human Lin28.PEP-1012 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20898.
Especificaciones
Especificaciones
79727
purified
Human LIN28A
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9H9Z2
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
LIN28A
0.02% sodium azide
50 μg
PBS