Learn More
Biochrom Lightwave 3+
The Lightwave 3+ is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth.
Marca: Biochrom 80-3007-50
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
- Espectrofotómetro UV/Vis de haz dividido (RBC) que cubre de 190 a 1100 nm (ancho de banda de 3 nm)
- Puerto USB para la recopilación de datos
- Acepta cubetas de 10, 20 y 40 mm de trayectorias ópticas
- El software integrado proporciona barrido rápido, mediciones de longitud de onda fija, cinética y concentración con una capacidad gráfica completa además de la capacidad de almacenar hasta 90 métodos
- Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
- Ligero y apilable para su almacenamiento
Especificaciones
15 mm | |
390 mm | |
Graphic LCD | |
Flash de xenón | |
3 nm | |
120/240 V | |
Espectrofotometría UV/Vis | |
100 mm | |
Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth | |
± 0,005 pico a pico ± 0,002 RMS | |
De -0,3 a 2,5 A, de 0,3 a 199 %T | |
Sí | |
< 0,5 %T 340 nm | |
± 1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
15,3 in | |
Matriz CMOS doble | |
Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés | |
Lightwave 3+ | |
Espectrofotómetro | |
De 190 nm a 1100 nm | |
3,9 in | |
Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth, impresora en serie integrada | |
Rejilla plana | |
± 1,3 % o ± 0,008 A, lo que sea mayor (a 546 nm) | |
± 0,002 A a 0,5 A (a 546 nm) | |
Round | |
± 2 nm | |
6,6 lb | |
10 in |