Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31151
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca: Abeba™ 31151/40
Detalles adicionales : Peso : 0.95900kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento regulador de temperatura Comfortemp™ con mPCM-Technology.
- zona del empeine ajustable
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
31151 |
Blanco | |
40 | |
Polyurethane |