Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31031
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca: Abeba™ 31031/36
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Piel con incrustaciones textiles de tejido Air-Mesh
- Blanco
- Puntera de acero
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Cierre de doble velcro
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
31031 |
Blanco | |
36 | |
Polyurethane | |
Steel |