Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31027
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca: Abeba™ 31027/47
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Microfibra de color negro
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Microfibra | |
Slip-resistant | |
31027 |
Negro | |
47 | |
Polyurethane | |
Steel |