Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1136
Revestimiento especial con iones de plata que absorbe la transpiración. Incluye suela de PU ligera y antideslizante.
Marca: Abeba™ 1136/47
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
- Piel con incrustaciones textiles de tejido Air-Mesh
- Negro
- Suela de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Cierre de doble velcro
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
1136 |
Negro | |
47 | |
Polyurethane |