Learn More
OHAUS™ Lid Assembly for Buckets
Centrifuge accessory
179.00€ - 238.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16612764
|
OHAUS™
30553117 |
Cestillo 30553104 Pc. |
238.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16652764
|
OHAUS™
30553122 |
Cestillo 30553121 Pc. |
179.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Compatible models:
- Centrifuge Multi FC5916R 120V
- Centrifuge Multi FC5916 120V
Especificaciones
Conjunto de tapa | |
2 |