Learn More
Liebherr™ Congelador vertical de laboratorio
Para un almacenamiento congelado seguro, preciso y de larga duración de productos sensibles a la temperatura. Totalmente equipado para aplicaciones de laboratorio con asignación de temperatura EN 60068 y opciones de SmartMonitoring.
Marca: Liebherr™ LGV 5010
Descripción
- Congelador vertical de laboratorio, boca de entrada, 1 secciones, anchura de 750 mm, capacidad bruta de 478 l.
- Intervalo de temperatura -9/-35 °C
- 4 x 2 cajones y 2 cestas. (No se incluyen los recipientes ni las cestas).
- Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador.
- Clase de clima 7, refrigerante R 290a, capacidad de conexión de 3,0 A, 230 V/50/monofásico, consumo de energía de 1245 kWh/a
- Ruedas de 125 mm para facilitar la limpieza. Ruedas delanteras con freno.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático con posición de parada de 90°
- 60 kg de carga en el estante
Especificaciones
337 L | |
0,1 °C | |
1 | |
Derecha intercambiable | |
10 (2 × 4 cubos, 1 × 2 cestillos) | |
60 kg | |
Controlador Comfort con memoria integrada de temperatura y alarma, conexión a software de monitorización externo | |
Conexión de bus serie RS 485 | |
Juego de conversión disponible | |
Acero blanco | |
Poliestirol blanco moldeado | |
Digital con texto, externo | |
Blanco | |
Ninguno | |
7 mm | |
MediLine | |
3,410 kWh/24 años | |
220/240 V | |
125 kg |
De -9 °C a -35 °C | |
Cierre automático, puerta sólida, línea dura, con mango Slimline | |
Acero | |
Recipientes transparentes y cestas para rejilla (no incluidas) | |
5, bajo los cajones, rejilla | |
Automático | |
Bloqueo por llave | |
Sí | |
R290 | |
70 mm | |
Procedimiento de análisis de EN 60068-3, ISO 17025 | |
2 con protectores en la parte delantera, 2 fijados en la parte trasera | |
Electrónico | |
LGv 5010 | |
Sonda NTC opcional | |
75 x 75,1 x 184,4 cm (Prof. x An. x Al.) | |
3 A | |
50 Hz | |
114 kg |