Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Leo XXD6T
Una versión ortopédica del modelo Leo. Incluye una puntera de acero, una puntera exterior de poliuretano y una suela reforzada extremadamente resistente. Ideal para personas con pies ligeramente más anchos de lo normal o con necesidades ortopédicas.
Marca: Emma Safety Footwear MM61002845
Detalles adicionales : Peso : 1.72500kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de cuero de grano entero con suela de poliuretano.
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
45 |
Cordones | |
Leo XXD6T | |
Cuero | |
Steel |