Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Leo XD
Incluye puntera de acero con cubierta exterior de poliuretano y una suela Easy Twist que proporciona un agarre firme. Disponible en varios anchos.
Marca: Emma Safety Footwear MM70156847
Detalles adicionales : Peso : 1.87300kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Cuero de grano entero
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Leo XD | |
Cuero | |
47 |